Microscope numérique, DM-1802
Fournisseur: MOTIC
DD99421201
630-0552EA 1080 EUR InStock
630-0552
Microscope numérique, DM-1802
Microscopes
Ce microscope est conçu pour une utilisation dans l'enseignement et la recherche.
  • Excellente qualité optique grâce à une conception novatrice des objectifs
  • Éclairage LED à piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation
  • Caméra et interface USB pour l'enseignement supérieur
Informations de commande: Livré avec housse anti-poussière.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité