Loupe sur pied, Scribolux
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
156512
630-1039EA 212 EUR InStock
630-1039
Loupe sur pied, Scribolux
Loupes
Cette loupe à guidage optimal se pose sur la surface à lire.
  • Distance lentille–surface: 75 mm
  • Traitement anti-rayure cera-tec®
  • Éclairage LED uniforme et à économie d'énergie (80 mA)
  • Lentille PXM® asphérique légère
  • Un boîtier à piles se situe dans le pied de la loupe
Information de livraison: Livrée avec trois piles AA de 1,5 volts d'une durée de vie jusqu'à dix fois supérieure aux éclairages traditionnels, pochette de protection en micro-fibres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité