L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Loupe de lecture, vario plus
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
158064
630-1040EA 208 EUR InStock
630-1040
Loupe de lecture, vario plus
Loupes
Cette loupe permet la lecture des très petits caractères.
  • Traitement anti-rayure Ceratec®
  • Éclairage LED pour une plus longue durée de vie
  • Lentille asphérique légère PXM®
Information de livraison: Les piles sont à commander séparément - L'éclairage LED fonctionne sur deux piles de type C située dans le manche.
Collapse All
Grossissement l×p Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100×50 mm 1 630-1040
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité