VWR® VisiCam® TV, Caméra analogique
Fournisseur: VWR Collection
630-1120EA 255 EUR InStock
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Caméra analogique
Caméras
La caméra analogique peut être connectée directement à un vidéoprojecteur, un écran externe ou à un ordinateur via le kit USB en option.
  • Capteur CCD ¹/₃" (798×548 pixels)
  • Balance des blancs : automatique/manuelle
  • Résolution : 470 lignes TV
Informations de commande: Le convertisseur USB en option est à commander séparément pour le stockage et l'analyse d'images.
Information de livraison: Fourni avec un adaptateur pour oculaire, un adaptateur de monture CS-C, un objectif d’étalonnage et un objectif de vidéosurveillance.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité