Ring light, VisiLED Darkfield
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
400300
630-1196EA 792 EUR InStock
630-1196
Ring light, VisiLED Darkfield
Éclairages Éclairages annulaires
VisiLED Darkfield ring light provides intensive illumination in the incident darkfield, enhancing contrasts of flat structured surfaces.
  • Easily adaptable to microscope objectives by means of thumb screw and adaptor rings
  • Homogenous illumination
  • Best white quality: Typically 6000 K
  • Long operating life: Typically 50000 hours by actively controlling the LED chip temperature
  • Segments controllable in different preset modes for optimum contrasting
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité