Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
K5800AMNZ72
630-1324EA 97.6 EUR InStock
630-1324
Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Lames Lames adhésives
Technologie en verre avec traitement unique qui dans un premier temps fait adhérer les tissus frais ou traités au formaldéhyde, puis forme des liaisons chimiques efficaces sur la surface des lames.
  • Bords rodés à 90° et extrémités dépolies pour l'étiquetage
  • Fixation efficace des tissus difficiles à lier
  • Lavée et polie
Conviennent aux techniques de coloration telles que les techniques immunocytochimiques et d'hybridation d'ADN in situ.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité