Microscopes polarisants, PM-1805
Fournisseur: MOTIC
12180145 1100102200632
630-1169EA 78.7 EUR InStock
630-1169 630-1469
Microscopes polarisants, PM-1805
Microscopes
Ces microscopes polarisants sont conçus pour l'étude des fibres et plastiques.
  • Platine circulaire graduée de 0 à 360°
  • Analyseur et polariseur adaptable/escamotable
Information de livraison: Livrés avec une housse anti-poussière en vinyle.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité