Chambre de numération, McMaster
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40454010
630-1507EA 252 EUR InStock
630-1507
Chambre de numération, McMaster
Lames Cellules de numération
Cellule de numération avec lamelle couvre-objets et deux zones de numération.
Conviennent aux analyses de sang et d'urine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité