Cellule de numération à deux grilles, McMaster
Fournisseur: MARIENFELD
0611240
630-1508EA 311 EUR InStock
630-1508
Cellule de numération à deux grilles, McMaster
Lames Cellules de numération
Cette cellule de numération est conçue pour les milieux solides.
  • Lamelle couvre-objets avec deux grilles de numération (10×10 mm, divisées en 10 parties) collées sur trois supports
  • Distance entre la plaque inférieure et la lamelle: 1,5 mm
Convient au comptage des œufs de ver.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité