Source de lumière froide, KL 300 LED (sans ventilateur)
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
120300
630-1528EA 401 EUR InStock
630-1528
Source de lumière froide, KL 300 LED (sans ventilateur)
Éclairages Sources de lumière froide
Cette source de lumière froide compacte avec guides lumineux respectueux de l'environnement PURAVIS® fonctionne avec une LED et offre une luminosité équivalente à une lampe halogène 30 W pour un système d'éclairage lors des inspections de routine et de formation.
  • Guides de lumière en fibres optiques sans plomb écologiques pour des images pures
  • Flux lumineux de 80 lumens
  • Longue durée de vie d'au moins 50 000 heures
  • Absence de ventilateur et fonctionnement silencieux
  • Conception ergonomique et design compacte
  • Fixation directe sur n'importe
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité