VWR® VisiScope® 100, Microscopes droits
Fournisseur: VWR Collection
630-1550EA 312 EUR InStock
630-1550 630-1554 630-1553 630-1552 630-1551 630-2642
VWR® VisiScope® 100, Microscopes droits
Microscopes
Microscopes éducatifs pour les observations à lumière transmise dans les applications de routine.
  • Oculaires à revêtement, objectifs antifongiques
  • Mécanisme de mise au point avec butée
  • LED efficace et économe en énergie
  • Cadre moulé sous pression extrêmement stable et ergonomique
Conforms EUP 205/32/EC.
Certifications: Conforme à la directive européenne 205/32/CE. Objectifs achromatiques conformes à la norme DIN.
Information de livraison: Fournis prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs, cache anti-poussière et manuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité