VWR® VisiScope® TL384 POL, Microscope de polarisation
Fournisseur: VWR Collection
630-1936EA 2940 EUR InStock
630-1936
VWR® VisiScope® TL384 POL, Microscope de polarisation
Microscopes
Microscope droit pour les observations en fond clair et en lumière polarisante avec objectifs IOS N-plan POL sans contrainte. Parfait pour une analyse de polarisation précise en biologie et en science des matériaux.
  • Éclairage LED transmis pour des images lumineuses et claires
  • Platine rotative avec mécanisme de verrouillage
  • Analyseur rotatif de 0° à 90° avec échelle graduée
  • Lentille de Bertrand pour l'observation conoscopique
  • Tous objectifs avec traitement antifongique
  • Mécanisme coaxial de mise au point grossière (tension réglable) et fine avec butée pour éviter tout contact entre l'objectif et l'échantillon
Information de livraison: Fournis prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs et alimentation à fiches multiples.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité