VWR®, Loupes de table lumineuses à LED
Fournisseur: VWR Collection
630-1959EA 78.4 EUR InStock
630-1959 630-1960
VWR®, Loupes de table lumineuses à LED
Loupes
Ces loupes de table avec éclairage, modèles à col de cygne ou bras articulé, sont dotées d'une lentille en verre hautement poli.
  • Grande zone de visualisation
  • Le couvercle protège la lentille de la poussière et des rayures
  • Les modèles à bras articulés permettent une rotation de la tête à 200°
Conviennent aux laboratoires biologiques et cliniques, à l'industrie chimique et électronique.
Caractéristiques électriques 200 mA, 100 à 230 V, 50 à 60 Hz, 3,5 W (60 loupes LED) ; 200 mA, 100 à 230 V, 50 à 60 Hz, 2,5 W (40 loupes LED)
Pour plus d'More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité