Lames d'adhérence, Q Path® plus, VWRⓇ
Fournisseur: LABONORD
10048101
630-2092EA 39.1 EUR InStock
630-2092
Lames d'adhérence, Q Path® plus, VWRⓇ
Lames Lames adhésives
Ces lames peuvent être utilisées pour le diagnostic de suspensions de cellules et d'échantillons de tissus et conviennent pour in vitro Diagnostique.
Certifications: ISO 8037-1. EN 375: 2001.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité