Lames adhésives, Apex Superior
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3800080E
630-2184EA 24.5 EUR InStock
630-2184
Lames adhésives, Apex Superior
Lames Lames adhésives
Ces lames adhésives sont revêtues d'un matériau présentant une charge positive qui leur permet d'être plus hydrophiles.
  • Revêtement homogène par des réactifs et des colorants aqueux
  • Coloration des lames complète et homogène
Pour les procédures complexes, telles que les techniques immunohistochimiques (IHC) et les techniques de récupération d'épitopes induite par la chaleur (HIER) standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité