Source de lumière froide, KL 1500 HAL
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
150700
630-2597EA 939 EUR InStock
630-2597
Source de lumière froide, KL 1500 HAL
Éclairages Sources de lumière froide
Cette source de lumière froide conçue pour les guides lumineux en fibre de verre optique écologiques PURAVIS® est développée avec le spectre halogène complet CRI 100 de 150 W pour des performances optimales lorsqu'il s'agit des mesures de couleurs essentielles dans les applications de sciences de la vie et d'industrie.
  • Powerful 600 lm light flux
  • Switchable optics ensures uniform, high intensity illumination, even when using light guides with a small diameter
  • Sensor interlock at the light guide socket
  • Ripple-free illumination, perfect for digital imaging applications
  • Ultra-low noise fan and optimised airflow for relaxed working conditions
  • Filter slider
  • Wide range power supply (100 to 240 V; 50 to 60 Hz)
Informations de commande: Sans guide de lumière. Le cordon d'alimentation doit être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité