Microscope portatif, PodoScope
Fournisseur: Dino-Lite / IDCP B.V.
MEDL4FW
630-2611EA 559 EUR InStock
630-2611
Microscope portatif, PodoScope
Microscopes
With this handheld microscope changes in the skin of the foot and the foot itself can be documented by taking photographs and making movies as well. The podiatrist and his patient can view the images in real time on a laptop, Windows tablet or computer.
  • Versatility due to exchangeable caps
  • Built-in lighting (eight bright white LEDs)
  • High speed USB 2.0 connection
  • Powered via USB port: No batteries needed
  • Built-in anti-reflection polariser will help to reduce any bothersome shine or glow of the skin
Designed for use by podiatrists.
Certifications: Conforme à la directive médicale 93/42/CEE modifiée 2007/47/CE.
Information de livraison: Livré avec étui de transport, logiciel CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)) et lame de calibration.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité