Microscope portable, Iriscope
Fournisseur: Dino-Lite / IDCP B.V.
MEDL4R
630-2615EA 599 EUR InStock
630-2615
Microscope portable, Iriscope
Microscopes
Le IriScope est conçu pour l'observation de l'iris.
  • Handy, easy to use
  • Magnification of 10 to 20 times allows users to see details that can hardly be seen by the naked eye
  • Specially designed front cap can be placed on the eye socket to get the right distance for a perfect picture
  • Built-in LEDs (white + yellow) provide better images of dark irises
  • High speed USB 2.0 output
Certifications: Conforme à la directive médicale 93/42/CEE modifiée 2007/47/CE.
Information de livraison: Livré avec pochette de protection, logiciel CD et lame d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité