VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Caméra avec tablette, sans fil
Fournisseur: VWR Collection
630-2661EA 974 EUR InStock
630-2661
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Caméra avec tablette, sans fil
Caméras
La tablette graphique avec caméra numérique VisiCam® TC 20 permet aux microscopes de partager des images par réseau sans fil mais également à des fins de documentation, lecture d'e-mails, et navigation sur Internet. Elle s'utilise dans les universités et laboratoires.
  • Fonction de zoom automatique
  • Paramètres multi-utilisateurs, protection par mot de passe
  • Comptabile avec des microscopes mono, bino et trinoculaires
Image analysis software pre-installed on the tablet has been developed so that user experience is easy and intuitive. The software allows preview, image capture, video recording, measuring, annotations, image parameters adjustment, data export to PDF or Excel, counting, multi-user password protected, quick sharing of images and reports.
Tablet specifications:
Operating system: Android OS
CPU: Processor Intel® Atom™ Z3745, 1,33 GHz, Quad Core
RAM: 1024 MB
Display: LCD high definition 10,1", multi-touch
Memory: HD SSD 16 GB
Network: Wireless, Bluetooth
Informations de commande: Included in the package: 10" tablet supplied with multilingual software for image capture and analysis (EN, FR, DE, PT, ES, IT), Lithium polymer (LiPo) eight hour lifetime battery, wireless CMOS camera, power supply, slide with calibration circles, and table support.
Information de livraison: Supplied with multilingual software for image capture and analysis, power supply (with with EU, UK, US plugs) calibration slide and table support for the tablet.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité