VWR® VisiLight® RL20, Éclairage annulaire LED
Fournisseur: VWR Collection
630-2676EA 199 EUR InStock
630-2676
VWR® VisiLight® RL20, Éclairage annulaire LED
Éclairages Éclairage LED
La VisiLight® RL20 est destinée à fournir un éclairage précis avec réglage de l'intensité.
  • Flux de 500 lumens
  • Éclairage à 10 cm de 6000 lux (Ø 10 cm)
  • Paramètre omnidirectionnel (anneau On) ou oblique (quart ou demi-anneau allumé)
Information de livraison: Livré avec un adaptateur de fixation (Ø int. 60 mm) et une alimentation à multi-adaptateur (EU, UK) avec commandes intégrées de l'éclairage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité