Conteneur d'expédition avec bouchon à vis
Fournisseur: MARIENFELD
5223200
630-2769EA 0 EUR InStock
630-2769
Conteneur d'expédition avec bouchon à vis
Boîtes d'expédition pour lames
Conteneur en PP translucide avec bouchon en PE pour une utilisation en pathologie (20 ml).
Ø×H : 31×48 mm
Collapse All
Désignation Couleur Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Conteneurs d'envoi incolore PP/PE 1.000 630-2769
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité