Table de préparation pour lames
Fournisseur: MARIENFELD
6000007
630-2771EA 199 EUR InStock
630-2771
Table de préparation pour lames
Porte-lames
Table de préparation pour 20 lames de microscopie. Grâce à ses encoches, les lames peuvent être facilement retirées.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité