VWR® VisiScope® STB150, Stéréomicroscope
Fournisseur: VWR Collection
630-2942EA 181 EUR InStock
630-2942
VWR® VisiScope® STB150, Stéréomicroscope
Microscopes
Stéréomicroscope binoculaire équipé d’un objectif pivotant (2× - 4×), d’un bras fixe avec poignée et d’un éclairage à LED lumineux et uniforme (transmis et incident). Conçu à des fins éducatives.
  • Compensation dioptrique sur les deux oculaires
  • Distance interpupillaire réglable entre 53 et 75 mm
  • Batterie NiMH rechargeable jusqu'à huit heures d'utilisation
  • Éclairage LED à faible consommation d'énergie
Informations de commande: Rechargeable batteries not included.
Information de livraison: Fourni prêt à l’emploi avec oculaires, objectif et cache anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité