VWR® VisiCam® P6 , Digital USB camera
Fournisseur: VWR Collection
630-2958EA 913 EUR InStock
630-2958
VWR® VisiCam® P6 , Digital USB camera
Caméras
Caméra haute performance avec logiciel avancé pour différentes méthodes d’observation.
  • Capteur haute qualité pour des couleurs fiables
  • Les échantillons sont capturés dans des couleurs réalistes et précises
  • Haute sensibilité et faible bruit
  • Connexion à monture C
  • Grande durée d’exposition
  • Lame d’étalonnage pour les lignes de base de mesure
Cette caméra répond aux besoins les plus exigeants dans les applications de base et de recherche.
Informations de commande: Suite de logiciels téléchargeable
Information de livraison: Fourni avec une lame d’étalonnage et un câble USB (1,5 m).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité