VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscopes polarisants
Fournisseur: VWR Collection
630-2976EA 917 EUR InStock
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscopes polarisants
Microscopes
Ces microscopes polarisants, avec batterie rechargeable pour une utilisation très longue en extérieur (jusqu’à 15 heures), sont idéaux à des fins éducatives.
  • Éclairage LED écoénergétique avec contrôle de l’intensité lumineuse, pour une température de couleur blanc pur constante
  • Mécanisme de mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique, avec butée pour éviter tout contact entre l’objectif et l’échantillon
  • Bouton de commande réglable pour la mise au point approximative
  • Platine rotative ronde, diamètre 120 mm
  • Objectifs N-plan avec traitement
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité