VWR® VisiCam® PRO 20C, Caméra numérique pour applications à fluorescence
Fournisseur: VWR Collection
630-2992EA 1870 EUR InStock
630-2992
VWR® VisiCam® PRO 20C, Caméra numérique pour applications à fluorescence
Caméras
Cette caméra haute résolution à monture C est équipée d’un capteur CMOS 1’’ couleur de 20 méga pixels. Le grand capteur et le système de refroidissement la rendent idéale pour les applications à faible luminosité, telles que la fluorescence.
  • Le système de refroidissement à effet Peltier à deux étages atteint -42 °C en dessous de la température ambiante: il augmente le rapport signal/bruit et réduit le bruit de l’image
  • Le rayonnement thermique est efficacement évacué par des ventilateurs électriques afin d’éviter les problèmes d’humidité
  • Une sortie USB
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité