Logiciel de comparaison immédiate, Trace
Fournisseur: MOTIC
1101001500722
630-3042EA 171 EUR InStock
630-3042
Logiciel de comparaison immédiate, Trace
Logiciels Logiciels de laboratoire
Ce logiciel permet de connecter au moins deux caméras et plusieurs microscopes numériques sur l'ordinateur pour des images de comparaison en direct. Il s'utilise dans le domaine de l'enseignement de la science médicolégale.
  • Compatible avec PC ou Mac
  • Transforme les microscopes en microscopes de comparaison
  • Possibilité de superposition des images en temps réel pour les retoucher
  • Authentification de l'écriture en quelques secondes: détermine si deux morceaux de tissu appartiennent au même lot
  • Facile à installer et utiliser, plate-forme complète pour évaluer les rapports basés sur l'imagerie comparative avec des outils d'édition et de mesure précis
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité