Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vision Luxo Wave LED bench magnifier

Fournisseur: VISION ENGINEERING
WAL025949
630-3178EA 524 EUR InStock
630-3178
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
Loupes
Industrial rectangular LED bench magnifier with 3.5 dioptre glass lens (71×114 mm) and two 6 W dimmable LED modules.

  • No knobs to tighten; nothing to adjust
  • Step dimming 0 to 50 to 100%
  • Selectable left/right illumination
  • Auto shut-off function
  • Articulated steel arm (105 cm) and aluminium head
  • Light grey only

The WAVE LED magnifier has a flexible, self-balancing shade and hands-free neck assembly which allows the lamp head to be secured in any position. The fully-enclosed neck design is ideal for mechanical, electronics, dental, jewellery and other precision applications. Wave LED offers shadow-free magnification and 3-D illumination with selectable left/right light control.

Informations de commande: Edge clamp is standard; other clamps and mounts available. For additional magnifications, a secondary 4, 6 or 10 dioptre STAYS lens can be attached to the primary lens. Accessories are sold separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité