VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Microscopes à fluorescence
Fournisseur: VWR Collection
630-3242EA 2510 EUR InStock
630-3242
VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Microscopes à fluorescence
Microscopes
Ces microscopes à fluorescence sont conçus pour les applications de routine en laboratoire.
  • Méthodes d'observation : Brightfield et fluorescence LED
  • Technologie LED à économie d'énergie avec une intensité lumineuse plus élevée pour des images lumineuses et une meilleure fidélité des couleurs
  • Contrôle et réglage automatiques de la lumière
  • Platine sans rack avec mécanisme actionné par courroie permettant un mouvement en douceur
  • Cinq objectifs avec traitement anti-fongique
L’illuminateur de fluorescence LED extrêmement puissant est combiné à un jeu de filtres d'excitation bleus pour la visualisation des fluorochromes suivants : Jaune Acridine, Orange Acridine, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP.
La fluorescence LED assure une commodité inégalée en éliminant les temps de réchauffement/refroidissement et tous les inconvénients liés au remplacement et au réglage de lampe. La lumière transmise par la diode électroluminescente (X-LED) exclusive permet de visualiser des spécimens d'une grande richesse et de haute qualité.
Information de livraison: Livré prêt à l'emploi avec oculaires, objectifs, alimentation multiprise, housse de protection et jeu de filtres bleus.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité