L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® C-WF, Caméra numérique
Fournisseur: VWR Collection
630-3271EA 420 EUR InStock
630-3271
VWR® C-WF, Caméra numérique
Caméras
Caméra Wi-Fi avec une bonne résolution (jusqu'à 5 MP), un capteur CMOS et une connexion Wi-Fi, recommandée pour les applications de base/générales dans l'enseignement et pour un usage domestique. Travaillez dans une classe numérique entièrement interactive, flexible et dynamique et optimisez l'efficacité des processus d'apprentissage.
  • Idéal pour les processus d'apprentissage interactifs, flexibles et dynamiques
  • Utilisation simple et intuitive avec un logiciel puissant
  • Connexion universelle à toute marque de microscope
  • Connexion directe à l'oculaire et au
More Product Information
Collapse All
Désignation Résolution Type de sonde Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Caméra C-WF de 5 MP, Wi-Fi, et multiprise 2592×1944 (pixels) CMOS 1 630-3271 Unavailable
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité