Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Fournisseur: DISCOVER ECHO
RVSBEW51
630-3331EA 29480 EUR InStock
630-3331
Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Microscopes
Ce microscope hybride "tout-en-un" convient aux méthodes d'observation verticales et inversées.
  • Embout d'objectif intelligent - cela permet à l'interface logicielle de reconnaître automatiquement l'objectif utilisé
  • Technique d'illumination : Champ clair (contraste de phase en option)
  • Caméra couleur 12 MP
  • Les fonctions de l'écran tactile pilotent les caméras et l'éclairage, remplaçant les tourelles et leviers manuels
  • Les oculaires traditionnels sont remplacés par une tablette iPad® pour faciliter la visualisation (affichage rétinien)
  • Une application logicielle personnalisée simplifie le processus de prise de vue et s'intègre de manière fluide à d'autres applications de partage du cloud
La méthode d'observation verticale est idéale pour observer les diapositives en verre. Pratique pour les applications de trempage dans l'eau. La méthode d'observation inversée est adaptée à l'observation d'échantillons vivants dans des chambres fluidiques telles que des plats et des plaques à puits. Cela permet également de manipuler plus facilement les échantillons. Idéal pour les applications à longue distance de travail.
Informations de commande: A compléter avec des objectifs (vendus séparément).
Information de livraison: Comprend une interface iPad, une alimentation électrique, une housse, une boîte noire et des lingettes pour nettoyage optique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité