Folding magnifier, metal
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
11766
630-8231EA 82.6 EUR InStock
630-8231
Folding magnifier, metal
Loupes
Metal folding magnifier with aplanatic lens and 6× magnification.
  • Lens made of high quality silicate
  • Matt chromium-plated brass body with eyelet
  • Black painted metal lens frame
  • Distortion-free illustration
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité