Magnifier, Linen Tester
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
12003
630-8321EA 17.9 EUR InStock
630-8321
Magnifier, Linen Tester
Loupes
Thread counter with side scale, measuring thread counter made of plastic. Available for the metal and plastic thread counters.
  • Division of the scale in millimeters
  • Plano-convex PXM® lightweight lens, DUPLEX coated for sharp-edged, distortion-free images
  • Black plastic housing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité