Lamelle de microscope, PMMA
Fournisseur: KARTELL
216
630-9281EA 296 EUR InStock
630-9281
Lamelle de microscope, PMMA
Housses
Clear acrylic resin microscope cover protects against dust and dirt.
  • Square base
  • For 40 cm microscopes
Size: 300x307x400 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité