Dow Corning® FS 1265/10.000 cS fluide chimiquement inerte
Fournisseur: DOW CORNING
630267H
630267HEA 0 EUR InStock
630267H
Dow Corning® FS 1265/10.000 cS fluide chimiquement inerte
Dow Corning® FS 1265/10,000 cS chemically inert fluid
Clear low volatility fluorosilicone especially suitable for foam control in chlorinated solvents
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 63148-56-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité