Perchlorate de magnésium hexahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
63043-50ML-F
63043-50ML-FEA 99.1 EUR InStock
63043-50ML-F
Perchlorate de magnésium hexahydraté, Supelco®
Perchlorate de magnésium hexahydraté
Formule: Cl₂MgO₈·6H₂O
MW: 331,3 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149778
Numéro CAS: 13446-19-0
EINECS: 233-108-3
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité