Magnesium ionophore I, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide, ETH 1117
M-Clarity™ quality level = MQ100
63082-50MG-F
63082-50MG-FEA 141 EUR InStock
63082-50MG-F
Magnesium ionophore I, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Magnesium ionophore I
Magnesium ionophore I (ETH 1117) has been used to prepare calcium-magnesium selective electrode
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₀H₄₀N₂O₂
MW: 340,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043110
Numéro CAS: 75513-72-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab41c0a572a5cd9f153e654e30fe9d04999dffde&vid=7156165c7d78d92bd0489548cada6f4a174dfffa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité