Magnesium ionophore III, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: ETH 4030, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methylmalonamide)
M-Clarity™ quality level = MQ100
63086-50MG-F
63086-50MG-FEA 541 EUR InStock
63086-50MG-F
Magnesium ionophore III, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Magnesium ionophore III
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Mg2+ activities in blood serum
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₀H₅₈N₄O₄
MW: 538,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144715
Numéro CAS: 119110-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c5af526a6bdcdba4ebe1c10a1b73cd601fa767&vid=930b33624ed87e882b9c00042462a17365a2f289&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité