Magnesium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N′,N′′-Tris[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamine, ETH 7025
M-Clarity™ quality level = MQ100
63088-1EA
63088-1EAEA 1280 EUR InStock
63088-1EA
Magnesium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Magnesium ionophore IV
Very lipophilic magnesium ionophore; assay of Mg2+-activity in human blood serum with an optimized liquid polymer membrane electrode
50 mg solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₄₉H₉₄N₆O₆
MW: 863,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144716
Numéro CAS: 135734-39-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c922ae1dab31ce0dece36fba1b1820f68dd427d0&vid=bbd911d39345855c14dbe0fdaff516f6d294aaa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité