Marqueur indélébile
Fournisseur: MARIENFELD
6130603
631-0014EA 3.9 EUR InStock
631-0014
Marqueur indélébile
Stylos Marqueurs de laboratoires
Ce marqueur noir permet d'inscrire durablement les lames de microscopie, cassettes d'emballage ... Grâce à sa pointe ultra-fine qui ne sèche pas, il garantit à l'utilisateur une longue durée de vie.
  • Étanche, inodore et non toxique
  • Résiste à la plupart des produits chimiques
  • Écrit sans traitement préalable des surfaces
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Marqueur indélébile noir 1 631-0014
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité