Boîte pour lames de microscopie
Fournisseur: HEATHROW
HS15994G
631-0325EA 10.4 EUR InStock
631-0325
Boîte pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Boîte pour lames de microscopie, avec compartiments numérotés.
Collapse All
Désignation Couleur Matière Nbre de lames l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
boîte à diapositives noir Liège 100 208×175×34 mm 1 631-0325
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité