Centres modulaires d'inclusion dans la paraffine, MPS/P2
Fournisseur: Slee
10170000 10172000 10177000 10180000 10182000 10185000 10187000 10175000
631-0574EA 11540 EUR InStock
631-0574 631-0576 631-0579 SLEE10180000 631-0582 631-0583 631-0585 SLEE10175000
Centres modulaires d'inclusion dans la paraffine, MPS/P2
Enrobage des tissus
Le système MPS/P2 se caractérise par sa simplicité de fonctionnement avec son appuie-main ergonomique, ses plans de travail spacieux, sa grande capacité de contenant et sa fiabilité élevée. Le système modulaire à trois composants est évolutif. Il inclut des éléments de contrôle de la température séparés, dont un distributeur MPS/P, une unité de préchauffage MPS/W et une plaque de refroidissement MPS/C distincte. L'unité de distribution de la paraffine peut contenir 5,5 litres. Les modules sont utilisables à la même hauteur de travail et s'adaptent aux besoins duMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité