Cuves à coloration de type Schiefferdecker
Fournisseur: MARIENFELD
4200002
631-0699EA 224 EUR InStock
631-0699
Cuves à coloration de type Schiefferdecker
Pots Cuves de coloration
Made of soda-lime glass, with cover.
These staining trough hold up to 10 slides (76×26 mm), or 10 pairs of slides placed adjacently back-to-back.
Jars made of heavy-walled soda lime glass with a relatively high coefficient of expansion, and it should not exposed to rapid temperature changes, to avoid cracks caused by tensions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité