VWR®, Organiseur de tiroirs
Fournisseur: VWR Collection
631-0727EA 54.7 EUR InStock
631-0727
VWR®, Organiseur de tiroirs
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux à tiroirs
En PS.
  • Un compartiment large: 430 mm de long, 110 mm de large
  • Deux compartiments: 430 mm de long, 80 mm de large
  • Surfaces lisses avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
Pour le rangement bien organisé de différents objets dans des tiroirs, sur des étagères ou sur un poste de travail. Trois longs compartiments pour les pipettes, thermomètres, spatules.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité