VWR®, Casier pour boîtes de lames
Fournisseur: VWR Collection
631-0742EA 525 EUR InStock
631-0742
VWR®, Casier pour boîtes de lames
Boîtes pour lames
Ce casier de rangement transparent facilite l'organisation des échantillons.
  • Le matériau acrylique transparent permet de voir les étiquettes sur les boîtes de lames de microscopie
  • Utilisation à l'horizontale ou à la verticale
  • Système d'encodage par couleurs pour identifier les échantillons
Les pieds antidérapants assurent une meilleure stabilité sur la paillasse; des trous pré-percés dans la partie supérieure permettent un montage sous le plan de travail, ou sous un élément mural.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité