HUILE A IMMERSION POUR MICROSCOPIE, TYPE: B, CAPACITE (ML): 112, VISCOSITE (CST A 23C): 1.250 1 * 1 Pce
Fournisseur: CARGILLE
HUILE A IMMERSION POUR MICROSCOPIE, TYPE: B, CAPACITE (ML): 112, VISCOSITE (CST A 23C): 1.250 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HUILE A IMMERSION POUR MICROSCOPIE, TYPE: B, CAPACITE (ML): 112, VISCOSITE (CST A 23°C): 1.250 1 * 1 Pce 631-0862 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou