Cellule de numération, Nageotte
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40446702
631-0928EA 67.4 EUR InStock
631-0928
Cellule de numération, Nageotte
Lames Cellules de numération
Ces cellules de numération sont utilisés pour des applications spéciales dans le liquide lombaire.
  • Subdivision: 40 rectangles de 10×0,25 mm chacun
  • Doubles lignes au centre de la structure
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité