VWR® Q Path®, Organiseur pour lames
Fournisseur: VWR Collection
631-1049EA 1730 EUR InStock
631-1049
VWR® Q Path®, Organiseur pour lames
Porte-lames
Ces tiroirs métalliques sont conçus pour le stockage de lames de microscopes de 50×50 mm ou de 80×57 mm.
Poids: 9 kg
Weight: 9 kg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité