VWR® Q Path®, Tiroirs de rangement
Fournisseur: VWR Collection
631-1050EA 1650 EUR InStock
631-1050
VWR® Q Path®, Tiroirs de rangement
Boîtes Boîtes de rangement
Organiseur avec 2×4 tiroirs en métal pour le rangement des cassettes d'inclusion.
  • Pour 2600 cassettes
  • Poids : 18 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité