VWR® Q Path®, Boîte de rangement pour lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
631-1066EA 104 EUR InStock
631-1066
VWR® Q Path®, Boîte de rangement pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Cette boîte avec couvercle peut être utilisée dans des applications de cytologie et d’histologie.
  • Un design simple pour une manipulation aisée
  • Manipulation rapide des lames de microscopie
  • Capable de contenir un grand nombre d’objets
W×D×H: 84×155×310 mm
Collapse All
Désignation Couleur Matière Nbre de lames l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Boîte pour lames, Q Path® naturel Carton 1000 84×155×310 mm 10 631-1066
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité